SAB4600450
Monoclonal Anti-biotin IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CF™ 770 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D6.6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
(reacts with biotin)
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Fluoreszenz
λex 770 nm; λem 797 nm
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable