SAB4503321
Anti-CASP8 (Cleaved-Asp384), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Apoptotic cysteine protease, Apoptotic protease Mch-5, CAP4, Caspase-8 precursor, FADD-homologous ICE/CED-3- like protease
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 47 kDa
antigen 55 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Asp384)
Angaben zum Gen
human ... CASP8(841)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 335-384
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable