Merck
SAB4301685
Sigma-Aldrich
Anti-WIF1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
WIF-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:1000
Hinterlegungsnummer
BC018037
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WIF1(11197)
Immunogen
Fusion protein of human WIF1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chang Liu et al.
Cell division, 15, 2-2 (2020-02-07)
The senescence of nucleus pulposus (NP) cells plays a vital role in the pathogenesis of intervertebral disc (IVD) degeneration (IDD). NADPH oxidase 4 (NOX4)-associated oxidative stress has been shown to induce premature NP cell senescence. Enhancer of zeste homolog 2