SAB4300137
Anti-phospho-PRKDC (pThr2609) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DNA-PKcs antibody produced in rabbit, Anti-DNAPK antibody produced in rabbit, Anti-DNPK1 antibody produced in rabbit, Anti-HYRC antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~450 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(V-E-TP-Q-A)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr2609)
Angaben zum Gen
human ... PRKDC(5591)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)