Wichtige Dokumente
SAB4200818
Anti- Proteus mirabilis antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Klon
polyclonal
Beschreibung
Research area: Microbiome
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~70 kDa
Speziesreaktivität
Proteus mirabilis
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1:10,000-1:20,000 using Proteus mirabilis LPS
indirect ELISA: 1:16,000-1:32,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable