Wichtige Dokumente
SAB4200809
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor, Mouse monoclonal
clone 29.1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
EGFR, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
29.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~170 kDa
Speziesreaktivität
human, bovine, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable