Wichtige Dokumente
SAB4200764
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, MANDYS8
Synonym(e):
Anti-DMD
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal, clone MANDYS8, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MANDYS8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~427 kDa
Speziesreaktivität
porcine, rabbit, mouse, rat, human
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using acetone fixed rat tongue frozen sections
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DMD(1756)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)