Wichtige Dokumente
SAB4200762
Anti-Opsin antibody, Mouse monoclonal
clone RET-P1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Opsin 2, Anti-Rhodopsin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RET-P1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~39 kDa
Speziesreaktivität
avian, bovine, fish, mouse, rat, human, amphibian, turtle, rabbit
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human retinoblastoma Y79 cell line extract.
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat eye frozen sections.
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Rho(24717)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmuno assay (RIA)
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable