SAB4200681
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, green fluorescent protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GFP-20, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 27 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- scanning electron microscope (SEM)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable