Wichtige Dokumente
SAB4200622
Anti-DISC-1 (Internal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
C1orf136, DISC1, Disrupted in schizophrenia 1, LOC100039084, LOC640053, RP23−368K3.1, RP4−730B13.1, SCZD9
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat brain P2 fraction or HEK-293T cells over-expressing human DISC1
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of mouse brain.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DISC1(27185)
rat ... Disc1(307940)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable