Wichtige Dokumente
SAB4200508
Anti-ARG1 antibody, Mouse monoclonal
clone ARG1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-arginase-1, Anti-liver-type arginase, Anti-type I arginase, Monoclonal Anti-ARG1 antibody produced in mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ARG1-3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat or mouse liver.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARG1(383)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable