Wichtige Dokumente
SAB4200503
Anti-PSPC1 antibody, Mouse monoclonal
clone 1L4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-PSP1, Monoclonal Anti-PSPC1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-paraspeckle component 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1L4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)