Wichtige Dokumente
SAB4200466
Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody, Mouse monoclonal
clone AH12.2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-ARVC10, Monoclonal Anti-ARVD10, Monoclonal Anti-CDHF5, Monoclonal Anti-CMD1BB, Monoclonal Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HDGC, Monoclonal Anti-desmoglein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AH12.2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~150 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extracts
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSG2(1829)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable