Wichtige Dokumente
SAB4200215
Anti-VPS4A antibody, Mouse monoclonal
clone VPS4-110, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-SKD1, SKD1A, SKD2, VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A, Anti-hVPS4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
VPS4-110, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa
Speziesreaktivität
mouse, canine, bovine, human, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or human HEK-293 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunolabelling
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable