Wichtige Dokumente
SAB4200142
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-8, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ADAR2-8, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~81 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HL-60 total cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADARB1(104)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable