SAB2702236
Monoclonal Anti-NuMA antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Synonym(e):
NMP-22, NUMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT3611, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
238kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUMA1(4926)
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)