SAB2102363
Anti-TAF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CIF150, Anti-TAF2 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 150kDa, Anti-TAF2B, Anti-TAFII150
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
137 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, horse, dog, rat, guinea pig, rabbit, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)