SAB204908
Anti-Human IgG antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
biotin conjugate
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable