SAB1412808
Monoclonal Anti-TRAK1 antibody produced in mouse
clone 1C5, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-OIP106
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 36.85 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2a
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRAK1(22906)
Immunogen
Sequence
MSLRDKGGEEECFEYDCQDEERKPTHRQHDTQDLLEEVLCAERVGQMTKTYNDIDAVTRLLEEKERDLELAARIGQSLLKKNKTLTERNELLEEQVEHIRE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)