SAB1407636
Anti-SMU1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BWD, DKFZp761L0916, FLJ10805, FLJ10870, FLJ11970, MGC117363, RP11-54K16.3, SMU-1, fSAP57
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~57.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMU1(55234)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MSIEIESSDVIRLIMQYLKENSLHRALATLQEETTVSLNTVDSIESFVADINSGHWDTVLQAIQSLKLPDKTLIDLYEQVVLELIELRELGAARSLLRQTDPMIMLKQTQPERYIHLENLLARSYFDPREAYPDGSSKEKRRAAIAQALAGEVSVVPPSRLMALLGQALKWQQHQGLLPPGMTIDLFRGKAAVKDVEEEKFPTQLSRHIKFGQKSHVECARFSPDGQYLVTGSVDGFIEVWNFTTGKIRKDLKYQAQDNFMMMDDAVLCMCFSRDTEMLATGAQDGKIKVWKIQSGQCLRRFERAHSKGVTCLSFSKDSSQILSASFDQTIRIHGLKSGKTLKEFRGHSSFVNEATFTQDGHYIISASSDGTVKIWNMKTTECSNTFKSLGSTAGTDITVNSVILLPKNPEHFVVCNRSNTVVIMNMQGQIVRSFSSGKREGGDFVCCALSPRGEWIYCVGEDFVLYCFSTVTGKLERTLTVHEKDVIGIAHHPHQNLIATYSEDGLLKLWKP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)