SAB1402914
Anti-SFTPC Antibody
mouse monoclonal, 4A10
Synonym(e):
PSP-C, SFTP2, SMDP2, SP-C
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Monoclonal Anti-SFTPC antibody produced in mouse, clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SFTPC(6440)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDVGSKEVLMESPPDYSAAPRGRFGIPRCPVHLKRLLIVVVVVVLIVVVIVGALLMGLHMSQKHTEMVLEMSIGAPEAQQRLALSEHLVTTATFSIGSTGLVVYDYQQLLIAYKPAPGTCCYIMKIAPESIPSLEALNRKVHNFQMECSLQAKPAVPTSKLGQAEGRDAGSAPSGGDPAFLGMAVNTLCGEVPLYYI
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable