SAB1305565
MONOCLONAL ANTI-CD73(NT5E)(C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 974CT7.5.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonym(e):
5′-nucleotidase, NT5, NT5E, NTE
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
crude ascites
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
974CT7.5.3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
63368 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:5000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NT5E(4907)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable