SAB1305091
ANTI-PHOSPHO-ENOS(S1177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Constitutive NOS, EC-NOS, Endothelial NOS, NOS3, Nitric oxide synthase, endothelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
133289 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:50
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1177)
Angaben zum Gen
human ... NOS3(4846)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)