SAB1304844
ANTI-IL1R (C-TERM E487) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CD121 antigen-like family member A, IL-1R-1, IL-1RT-1, IL-1RT1, IL1R, IL1RA, IL1RT1, Interleukin-1 receptor alpha, Interleukin-1 receptor type 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
65405 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL1R1(3554)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)