SAB1300971
Anti-PIK3R2 (Y467) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PI3-kinase p85 subunit β, Anti-PIK3R2, Anti-Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit β, Anti-PtdIns-3-kinase p85-β
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr467)
Angaben zum Gen
human ... PIK3R2(5296)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a peptide corresponding to amino acid residues surrounding Y467 of human PIK3R2.
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable