Wichtige Dokumente
S9446
Sphingosine Kinase 1 human
aqueous glycerol solution
Synonym(e):
SPHK 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Qualitätsniveau
Form
solution
Spezifische Aktivität
≥10 units/μg
Mol-Gew.
47 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SPHK1(8877)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable