Wichtige Dokumente
S9311
SIB 1893
>99%, solid
Synonym(e):
[E]-2-Methyl-6-[2-phenylethenyl]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>99%
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 18 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(\C=C\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3/b11-10+
InChIKey
SISOFUCTXZKSOQ-ZHACJKMWSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)