Wichtige Dokumente
S4447
α-Synuclein E46K human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
NACP (Non-a-beta component of Alzheimer disease amyloid, precursor), PARK1, PARK4, PD1, non A4 component of amyloid precursor
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
apparent mol wt 19-20 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Kompatibilität
for use with ABI StepOnePlus
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)