Wichtige Dokumente
S1940
Anti-phospho-Src (pTyr418) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-pp60src(pY418)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
chicken, mouse, human, rat
Methode(n)
western blot: 1:1,000 using human platelets or mouse NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr418)
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
mouse ... Src(20779)
rat ... Src(83805)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable