Wichtige Dokumente
S1439
Monoclonal Anti-SERCa2 ATPase antibody produced in mouse
clone IID8
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Sarcoplasmic or Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IID8, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, canine, rat, human, pig, rabbit
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:500
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:5,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP2A2(488)
rat ... Atp2a2(29693)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable