Merck
RAB0372
Sigma-Aldrich
ELISA-Kit für menschliches MMP-9
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonym(e):
MMP-9, Matrix metalloproteinase-9 
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MMP9(4318)
Allgemeine Beschreibung
Das ELISA(Enzymimmunoassay)-Kit für menschliches MMP-9 ist ein In-vitro-Enzymimmunoassay zur quantitativen Messung der menschlichen MMP-9-Pro- und Aktivformen in Serum, Plasma, Zellkulturüberständen und Urin.
Immunogen
Rekombinantes menschliches MMP9
Anwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Bitte lesen Sie die beiliegenden Informationen zum allgemeinen ELISA-KIT-Verfahren (Sandwich-ELISA, kompetitiver und indirekter ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Matrix-Metalloproteinase 9 (MMP9) ist ein Gelatinase-Enzym, das den Abbau von Gelatine und Kollagen katalysiert und vorzugsweise durch TIMP-1 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 1) gehemmt wird. Das MMP9-Protein ist eine zinkabhängige Protease, die für den Abbau von Komponenten der extrazellulären Matrix verantwortlich ist. Es ist auch an der Entstehung von Krebserkrankungen beteiligt. MMP9 wird sowohl in vitro als auch in vivo mit verschiedenen Erkrankungen wie zystischer Fibrose, akuten Lungenverletzungen, Asthma und der Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) in Verbindung gebracht. MMP-9 ist an einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen wie systemischem Lupus erythematodes, rheumatoider Arthritis und Multipler Sklerose beteiligt und kann als potenzielles therapeutisches Target betrachtet werden. Die Mutation von MMP-9 steht in Zusammenhang mit einem Bandscheibenvorfall (LDH) und einer metaphysären Anadysplasie (MAD).
Sonstige Hinweise
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysenzertifikat erhältlich.
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Enhanced expression of MMP-7 and MMP-9 in demyelinating multiple sclerosis lesions.
Cossins JA
Acta Neuropathologica null
Matrix Metalloproteinase-9 Mediates RSV Infection in Vitro and in Vivo.
Kong MY
Viruses null
Matrix metalloproteinases: old dogs with new tricks.
Somerville RP
Genome Biology null
Elevated concentrations of serum matrix metalloproteinase-2 and -9 and their associations with circulating markers of cardiovascular diseases in chronic arsenic-exposed individuals.
Islam MS
Environmental Health : A Global Access Science Source null
Michal Schäfer et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 321(1), H242-H252 (2021-06-05)
Disturbed balance between matrix metalloproteinases (MMPs) and their respective tissue inhibitors (TIMPs) is a well-recognized pathophysiological component of pulmonary arterial hypertension (PAH). Both classes of proteinases have been associated with clinical outcomes as well as with specific pathological features of