Wichtige Dokumente
R8653
Anti-ROCK-2 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 160 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 25-50 μg using Jurkat cell lysate
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ROCK2(9475)
mouse ... Rock2(19878)
rat ... Rock2(25537)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)