Wichtige Dokumente
PZ0365
CP-376395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Pyridinamine, N-(1-ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), CP376395 hydrochloride, N-(1-Ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenox y)-4-pyridinamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1=C(NC(CC)CC)C=C(C)N=C1OC2=C(C)C=C(C)C=C2C.[H]Cl
InChI
1S/C21H30N2O.ClH/c1-8-18(9-2)23-19-12-16(6)22-21(17(19)7)24-20-14(4)10-13(3)11-15(20)5;/h10-12,18H,8-9H2,1-7H3,(H,22,23);1H
InChIKey
UDIOZDHQQNYISB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)