Wichtige Dokumente
PZ0123
Avridine
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
CP 20961, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming to 60 °C for 5 minutes)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C43H90N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-44(38-35-39-45(40-42-46)41-43-47)37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h46-47H,3-43H2,1-2H3
InChIKey
WXNRAKRZUCLRBP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)