PLA0269
Rabbit anti-HSP60 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
60 kDa chaperonin, CPN60, GroEL, HLD4, HSP-60, HSP60, HSP65, Heat shock protein 60, HuCHA60, P60 lymphocyte protein, SPG13, chaperonin 60, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), heat shock protein 65, mitochondrial matrix protein P1, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_002147.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... HSP60(3329)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
HSP60 is also found to interact with the transcription factor interferon regulatory factor 3 (IRF3), which is involved in the induction of IFN-β (interferon- β) signaling pathway, a crucial host-protective response.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)