Wichtige Dokumente
P8791
Polyglycin
mol wt 500-5,000
Synonym(e):
Glycine homopolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
500-5,000
Farbe
white to light yellow
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable