Merck
P8616
Sigma-Aldrich
Nunc®-MicroWell-96-Well-Polystyrolplatten
Nunclon® Delta, white, well volume 400 μL, case of 50 ea
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, fluorescence-based cell assay plates, immunoassay plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Materialien
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
white
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
pinchbar design
Verpackung
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 136101
Platte L × B
128 mm × 86 mm
Größe
96 wells
Well-Volumen
400 μL
Arbeitsvolumen
250 μL
Eignung
suitable for (fluorescence-based cell assays)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Weiße Platten bieten maximale Reflexion, minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz.
  • Schwarze Platten bieten minimalen Hintergrund und minimale Lichtstreuung bei Fluoreszenz-Assays.
  • Nichttoxische weiße und schwarze Platten werden mit einem transparenten Deckel bereitgestellt
  • Erhöhte Well-Ränder von Flachboden-Wells verringern das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Wenig Crosstalk
  • Nunclon® Δ für zellbasierte Assays
  • Arbeitsvolumenbereich: 50–250 μl/Well
  • Geeignet für fluoreszenzbasierte Zell-Assays
Rechtliche Hinweise
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries