Wichtige Dokumente
P7115
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 4,5-diphosphate triammonium salt
≥98%, solid
Synonym(e):
1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate triammonium salt, L-α-Phosphatidyl-(1,2-dipalmitoyl)-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate triammonium salt, PI(4,5)P2 (dipalmitoyl) triammonium salt, Phosphatidylinositol-4,5-diphosphate C-16 triammonium salt, PtdIns(4,5)P2 (dipalmitoyl) triammonium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: soluble >10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)=O.N.N.N
InChI
1S/C41H81O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52;;;/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,50,51,52);3*1H3/t33-,36-,37+,38+,39-,40-,41-;;;/m1.../s1
InChIKey
VYFVZCYVYQYDCN-QNYQTKJTSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable