Wichtige Dokumente
P6499
PNU-282987 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chloro-benzamide monohydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H]2CN3CCC2CC3
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH.H2O/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H;1H2/t13-;;/m0../s1
InChIKey
OCWLMMBVXIESNP-GXKRWWSZSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable