Wichtige Dokumente
P5749
S-(+)-PD 123177 trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(S)-1-[(4-Amino-3-methylphenyl)methyl]-5-(diphenylacetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid trifluoroacetate salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: >5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.OC(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(Cn2cnc3CN([C@@H](Cc23)C(O)=O)C(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)ccc1N
InChI
1S/C29H28N4O3.C2HF3O2.H2O/c1-19-14-20(12-13-23(19)30)16-32-18-31-24-17-33(26(29(35)36)15-25(24)32)28(34)27(21-8-4-2-5-9-21)22-10-6-3-7-11-22;3-2(4,5)1(6)7;/h2-14,18,26-27H,15-17,30H2,1H3,(H,35,36);(H,6,7);1H2/t26-;;/m0../s1
InChIKey
IRRZMYRIDIBBQG-ROPHLPQBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)