Merck
P5731
Sigma-Aldrich
Petrischalen, Polystyrol
size 100 mm × 15 mm
Synonym(e):
petri dish, petri plate, petri plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
Materialien
circles
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
disposable
lid
beveled stacking rings recommended foruse with automated plate filling and streaking systems
Optically clear with consistently flat bottoms
Verpackung
pack of 500 ea
Schalenkapazität
~115 mL
Schalendurchm.
100 mm
Größe
100 mm × 15 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Lässt sich leicht mit einer Hand öffnen und schließen und die kantigen Ecken sorgen für Griffigkeit und sicheren Halt. Aufweitung und Länge des Deckelrands sind für leichtes Abnehmen und Aufsetzen des Deckels optimiert. Die Schalen haben drei Lüftungsrippen an der Deckelunterseite, die eine Kondensatansammlung verhindern.
  • Ineinander schiebbare Petrischalen
  • Transparente Ober- und Unterseite
  • Einweg-Petrischale aus Polystyrol für allgemeine mikrobiologische Anwendungen
  • Aus transparentem, nicht-recyceltem Polystyrol geformt
  • Optisch klar
  • Strahlensterilisiert
  • Bei ungeöffnetem Band ist der Inhalt steril
  • Lüftungsrippen sorgen für Luftzirkulation und reduzieren die Kondensatansammlung während der Inkubation
  • Ein aufgeweiteter Deckelrand und kantige Ecken sorgen für gute Griffigkeit, vor allem mit Handschuhen, und ermöglichen das Öffnen und Schließen mit einer Hand
Hinweis: Da diese Schalen aus Polystyrol (nicht Glas) hergestellt sind, können die Schalenwände dünner sein, was einen Größenunterschied im Außendurchmesser von ca. 10 mm ausmacht.