Merck
P5412
Sigma-Aldrich
o-Phenylendiamin
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonym(e):
1,2-Diaminobenzol, 1,2-Phenylendiamin, OPD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
606074
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
product name
o-Phenylendiamin, tablet, 20 mg substrate per tablet
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 25 °C)
Form
tablet
bp
256-258 °C
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C
Fluoreszenz
λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChIKey
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
o-Phenylendiamin (freie Base) ist ein Peroxidase-Substrat zur Verwendung in ELISA-Verfahren. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit orange-brauner Färbung, das bei 450 nm spektrophotometrisch abgelesen werden kann. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 M H2SO4 gestoppt und bei 492 nm abgelesen werden.
o-Phenylendiamin wird verwendet, um Transforming Growth Factor (TGF-β) nachzuweisen und Anti-cTfRMAb-ScFv-Fusionsprotein-Antikörper mittels Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) zu messen.
Biochem./physiol. Wirkung
o-Phenylendiamin (o-PD) ist ein wirksames Substrat für den spektrophotometrischen Meerrettichperoxidase(HRP)-vermittelten Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), der 2,3-Diaminophenazin (DAP) als ein Produkt der o-PD-Oxidation erzeugt.
Rekonstituierung
Lösen Sie eine Tablette in 0,05 M Phosphat-Citrat-Puffer, pH-Wert 5,0, um die gewünschte Konzentration zu erhalten (in der Regel wird eine OPD-Konzentration von 0,4 mg/ml verwendet). Geben Sie unmittelbar vor der Verwendung 40 μl frisches 30%iges Wasserstoffperoxid je 100 ml Substratpufferlösung hinzu. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interleukin-13 Regulates Secretion of the Tumor Growth Factor-beta Superfamily Cytokine Activin A in Allergic Airway Inflammation
Hardy CL, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 42(6), 667-675 (2010)
Application of o-phenylenediamine as a fluorogenic substrate in peroxidase-mediated enzyme-linked immunosorbent assay
Mekler VM and Bystryak SM
Analytica Chimica Acta, 264(2), 359-363 (1992)
Receptor-mediated abeta amyloid antibody targeting to Alzheimer?s disease mouse brain
Zhou QH, et al.
Molecular Pharmaceutics, 8(1), 280-285 (2010)
Jonas R Knudsen et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-02)
The small molecule kinase inhibitor SBI-0206965 was originally described as a specific inhibitor of ULK1/2. More recently, it was reported to effectively inhibit AMPK and several studies now report its use as an AMPK inhibitor. Currently, we investigated the specificity
Fu Ci Guo et al.
Diseases of aquatic organisms, 61(1-2), 175-178 (2004-12-09)
The course of Spironucleus barkhanus (Diplomonadida: Hexamitidae) infection in Atlantic salmon Salmo salar L. (Salmonidae) has 2 distinct phases, a blood phase and a tissue phase. To detect and quantify an infection, 3 parasitological techniques, namely Wet Mount Examination (WME)