Wichtige Dokumente
P5267
L-Prolin-p-nitroanilid -trifluoracetat (Salz)
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
N-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, P-pNA, Pro-pNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Prolin-p-nitroanilid -trifluoracetat (Salz), prolyl aminopeptidase substrate
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)cc1
InChI
1S/C11H13N3O3.C2HF3O2/c15-11(10-2-1-7-12-10)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,10,12H,1-2,7H2,(H,13,15);(H,6,7)/t10-;/m0./s1
InChIKey
KYRVEVYREUUAKH-PPHPATTJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)