P4139
L-α-Phosphatidylcholine, hydrogenated
Type I-EH, ≥99%
Synonym(e):
PC
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type I-EH
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChIKey
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable