Wichtige Dokumente
P0085
Anti-Podoplanin antibody, RAT monoclonal
clone NZ-1.2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-AGGRUS, Anti-GP36, glycoprotein, 36-KD, Anti-GP40, Anti-Gp38, Anti-OTS8, Anti-T1A, Anti-T1A-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NZ-1.2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 4-8 μg/mL using U87 total cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDPN(10630)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable