O1637
Oncostatin M from mouse
BioReagent, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
OSM
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.25-1 ng/mL EC50
Mol-Gew.
21 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Osm(18413)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable