Merck
NA0400
Sigma-Aldrich
GenElute HP Plasmid Maxiprep (Endotoxinfrei) Kit
greener alternative
sufficient for 10 preparations
Synonym(e):
GenElute, GenElute Plasmid (Endotoxinfrei) Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Verwendung
sufficient for 10 preparations
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute HP Plasmid Maxiprep (Endotoxinfrei) Kit bietet eine einfache und kosteneffektive Methode für die Isolierung von endotoxinfreier Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen. In dem Kit kommt ein Vakuumformat mit einer Filtersäule für die schnelle Klärung des Bakterienlysats zur Anwendung und eine Kieselgelsäule dient zum Capturing der Plasmid-DNA. Eine firmeneigene Lösung sorgt dafür, dass Plasmid-DNA an eine Bindungssäule bindet, wohingegen die Adsorption von Endotoxinen verhindert wird. Mit dieser Technologie können Anwender konstante Endotoxinkonzentrationen von weniger als 0,1 Endotoxineinheiten pro μg Plasmid-DNA erreichen.
Hochwertige endotoxinfreie DNA ist für die direkte Verwendung in den anspruchsvollsten Anwendungen bereit, einschließlich der Transfektion endotoxinempfindlicher Zellen.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl mit Endotoxinkonzentrationen von ≤0,1 EU/μg
  • Vom Zellpellet bis zum gereinigten Plasmid in nur 35 Minuten.
  • Praktisches Vakuumformat
Prinzip
Eine rekombinante Übernacht-E. coli-Kultur wird durch Zentrifugation geerntet und einer modifizierten alkalischen Lyse mit SDS unterzogen. Das Lysat wird durch Filtration geklärt. Anschließend wird die Bindungslösung hinzugegeben, die für endotoxinfreie Plasmidpräparationen optimiert wurde. Die Plasmid-DNA wird dann an das Kieselgel gebunden, wohingegen die Adsorption von Endotoxinen verhindert wird. Durch zwei Waschschritte werden Verunreinigungen entfernt. Schließlich wird die gebundene DNA in endotoxinfreies Wasser eluiert. Die gewonnene Plasmid-DNA liegt überwiegend in der Supercoiled-Form vor. Der Gehalt an genomischer DNA und RNA liegt unterhalb der Konzentration, die durch Agarose-Gelelektrophore mit Ethidiumbromidfärbung nachweisbar ist.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Keith Hansen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (64)(64), e3304-e3304 (2012-06-27)
Genome editing is a powerful technique that can be used to elucidate gene function and the genetic basis of disease. Traditional gene editing methods such as chemical-based mutagenesis or random integration of DNA sequences confer indiscriminate genetic changes in an
Dale Cowley et al.
eLife, 4 (2015-09-04)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by conducting replications of selected experiments from a number of high-profile papers in the field of cancer biology. The papers, which were published between 2010
Ming-Wei Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(36), 13538-13543 (2008-09-04)
H5N1 influenza viruses have spread extensively among wild birds and domestic poultry. Cross-species transmission of these viruses to humans has been documented in over 380 cases, with a mortality rate of approximately 60%. There is great concern that a H5N1
Tri-Hung Nguyen et al.
International journal of oncology, 41(3), 829-838 (2012-06-14)
Overexpression of TMPRSS4, a cell surface-associated transmembrane serine protease, has been reported in pancreatic, colorectal and thyroid cancers, and has been implicated in tumor cell migration and metastasis. Few reports have investigated both TMPRSS4 gene expression levels and the protein
João M Furtado et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(11), 6856-6862 (2012-09-07)
Toxoplasma gondii, the parasite responsible for ocular toxoplasmosis, accesses the retina from the bloodstream. We investigated the dendritic cell as a potential taxi for T. gondii tachyzoites moving across the human retinal endothelium, and examined the participation of adhesion molecules