Wichtige Dokumente
N3013
Nilrot
Powder
Synonym(e):
Nilblau A-Oxazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Nilrot, Technical grade
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Carbon: 70.0-77.3%
Nitrogen: 7.5-8.8%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
faint green to brown
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
λmax
553 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?