Wichtige Dokumente
N2286
Nonactin
from Streptomyces griseus, ≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Synonym(e):
Ammonium-Ionophor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces griseus
Qualitätsniveau
Beschreibung
Natural macrotetrolide, may contain homologues (like monactin and dinactin)
Assay
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
chloroform: soluble 10 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChIKey
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable