Merck
MTCP412111
MTC Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Materialien
low-density polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pack of 500 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC Bio P4121-11
Länge
104 mm
Größe
1.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Transfer pipette, 1.5ml, small bulb, extended tip, sterile, individually wrapped, 500/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)